Learn More
Hanna Instruments™ Ensembles de réactifs de dureté, pour les tests colorimétriques de l’eau
Code produit. 11793363
Click to view available options
Quantité:
1 jeu
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 11793363
Marque: Hanna Instruments™ HI9373502
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Permettent aux utilisateurs d’obtenir des mesures colorimétriques rapides et précises. Les ensembles de réactifs pour la dureté Hanna Instruments™ pour les tests colorimétriques de l’eau, sont des solutions prémesurées de haute qualité pour une utilisation avec des instruments de paillasse et/ou portatifs Hanna.
Ces réactifs de haute qualité sont conçus pour suivre les méthodes de test acceptées pour la détermination colorimétrique de divers paramètres de dureté de l’eau. En ajoutant simplement les réactifs à l’échantillon comme indiqué, une réaction se produit et un instrument de mesure compatible peut être utilisé pour déterminer la concentration à partir de la couleur produite.
  • Des ensembles de réactifs sont disponibles pour la détermination des éléments suivants :
    • Dureté du calcium (à l’aide de réactifs liquides ou en poudre)
    • Dureté du calcium et du magnésium (gamme élevée)
    • Magnésium et dureté totale
    • Dureté totale (gamme basse, moyenne et/ou élevée)
  • Réactifs d’analyse de l’eau préfabriqués et prémesurés pour faciliter l’utilisation
  • Préparés avec des produits chimiques de haute pureté fabriqués dans l’installation de pointe de Hanna
  • Clairement marqués avec la date d’expiration et le numéro de lot sur chaque sachet et flacon pour la traçabilité
Spécification
À utiliser avec (application) Détermination de la dureté totale à une plage élevée
À utiliser avec (équipement) Photomètres portatifs et de paillasse Hanna compatibles
Comprend 2 flacons compte-gouttes et 100 sachets individuels
Nbre de tests 100
Quantité 1 jeu
Plage 400 à 750 mg/l sous forme de dureté totale de CaCO3
Méthode de test Méthode 130,1 recommandée par l’EPA
Type Kit d’analyse de l’eau
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • X100 HARDNESS REAGENT 4006750 MG/
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
  • EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Tetrasodium EDTA, Propionic acid, 2-Amino-2-methyl-1-propanol