missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hanna Instruments™ Photomètre portatif EPA à dureté totale
Click to view available options
Type:
Photomètre portatif
Conditionnement:
1 pièce
Description
Photomètre mono-paramètre étanche
• Fonction CAL CHECK
• Réactifs en poudre ou liquides prédosés
• Photomètre pour un usage mixte laboratoire/terrain
• Mesure par lampe tungstène et filtre à bande passante étroite garantissant des résultats précis
• Grand écran affichant codes et symboles pour une utilisation conviviale
• CalCheck: diagnostic permanent de l'état de l'électrode (degré de vieillissement, propreté) et des solutions tampons (contamination, mesures hors intervalles d'étalonnage)
• Fonction permettant vérifier l'exactitude des mesures et ré-étalonner le photomètre simplement avec des solutions étalons calibrées
• Détecteur de lumière: photocellule au silicium
• Auto-extinction après 10 minutes de non-utilisation
• Photomètre dureté
• Dureté totale
• Accessoires obligatoires par réactifs correspondants
• Fonction CAL CHECK
• Réactifs en poudre ou liquides prédosés
• Photomètre pour un usage mixte laboratoire/terrain
• Mesure par lampe tungstène et filtre à bande passante étroite garantissant des résultats précis
• Grand écran affichant codes et symboles pour une utilisation conviviale
• CalCheck: diagnostic permanent de l'état de l'électrode (degré de vieillissement, propreté) et des solutions tampons (contamination, mesures hors intervalles d'étalonnage)
• Fonction permettant vérifier l'exactitude des mesures et ré-étalonner le photomètre simplement avec des solutions étalons calibrées
• Détecteur de lumière: photocellule au silicium
• Auto-extinction après 10 minutes de non-utilisation
• Photomètre dureté
• Dureté totale
• Accessoires obligatoires par réactifs correspondants
Spécification
Spécification
| Type | Photomètre portatif |
| À utiliser avec (application) | Dureté totale |
| Hauteur (métrique) | 69 mm |
| Longueur (métrique) | 192 mm |
| Source lumineuse | Lampe au tungstène |
| Poids (métrique) | 0,36 kg |
| Largeur (métrique) | 104 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu