Learn More
Hach Lange™ Sachets de poudre de réactif de chlore total
Pour la détermination du chlore total par la méthode DPD.
35.60€ - 57.12€
Spécification
Quantité | 100/boîte |
---|---|
Type | Sachets de poudre de réactif de chlore total |
Code produit | Marque | Plage | Volume (métrique) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage | Volume (métrique) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10254042
|
Hach Lange™
2105669 |
Cl2 de 0,02 à 2,00 mg/l | 10 mL | Tous sauf DR/3000, DR/2000 |
57.12€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13177429
|
Hach Lange™
1406499 |
0.02 to 2.00 mg/L Cl2 | 25 mL | DR/3000, DR/2000 |
35.60€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Pour une utilisation avec les kits de test visuel au chlore jusqu’à 3,5 mg/L de Cl2.
Boîte de 100 sachets de poudre. Sans acide borique !Spécification
100/boîte | |
Sachets de poudre de réactif de chlore total |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Réactif DPD pour chlore total
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Carboxylate salt(confidential), di-Sodium hydrogen phosphate, Potassium iodide,N,N-Diethylphenylend