Learn More
SCA Hygiene Products™ Papiers d’essuyage Tork™
Marque: SCA Hygiene Products™ 100134
Informations supplémentaires : Poids : 8.14500kg
Spécification
Lingettes | |
24,5 cm | |
Le label écologique nordique et européen attribué aux essuyeurs contribue à garantir la sécurité alimentaire et la conformité à la norme HACCP | |
275m x 24,5 cm | |
1 pli |
275 m | |
Papier | |
Blanc | |
Idéaux pour les zones de haute consommation |