Learn More
SCA Hygiene Products™ Tork Virgin Fibre Wiping Paper Plus
Shop All Tork Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions (L x l):
160 m x 245 mm
255 m x 235 mm
missing translation for 'unitSize'
2 rouleaux
6 rouleaux
Specifications
Specifications
| Type de produit | Papier essuie-tout Plus |
| Longueur (métrique) | 255 m |
| Largeur (métrique) | 235mm |
| Matériau | Fibre vierge |
| Certifications/Conformité | ISO 14001 et EMAS |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Dimensions (L x l) | 255 m x 235 mm |
| Format | Rouleau |
| À utiliser avec (équipement) | Support au sol Tork, support au sol Tork Performance mobile blanc, support mural Tork |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction