Learn More
SCA Hygiene Products™ Papiers Tork™ Basic
GREENER_CHOICE
Code produit. p-8000760 Tous les produits Tork Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
120 m x 21,5 cm
300 m x 20 cm
Conditionnement:
11 pièces
6 rouleaux
Code produit. 10746601
Marque: SCA Hygiene Products™ 120123
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Spécification
Type de produit Lingettes universelles
Longueur (métrique) 120  m
Largeur (métrique) 21.5  cm
Matériau Papier
Certifications/Conformité Homologués pour le contact avec les denrées alimentaires
Couleur Blanc
Dimensions (L x l) 120 m x 21,5 cm
Format Mini rouleau à dévidage central
À utiliser avec (application) Idéaux pour les zones de haute consommation
Épaisseur 1 d’épaisseur