Learn More
Thermo Scientific™ TopVision Agarose PROMO
L’agarose TopVision est hautement purifiée et convient à l’électrophorèse analytique et préparative d’acides nucléiques.
Marque: Thermo Scientific™ R0491-RMD123
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Thermo Scientific TopVision Agarose provides optimal concentration between 0.7 to 2% in all typical buffer systems. It is a highly purified agarose with very low EEO values certified by strict quality control test procedures.Spécification
Agarose Gel |