Learn More
Invitrogen™ Kit TOPO™ TA Cloning™, double promoteur, sans cellules compétentes
Description
Includes
Vecteur pCRII-TOPO activé par topoisomérase I ; Tampon de PCR ; Solution saline ; dNTP ; Modèle de contrôle ; Amorces sens et antisens M13 ; Amorces pour PCR de contrôle ; Eau stérile
Il inclut le vecteur TA pCRII-TOPO avec promoteurs doubles T7 et SP6. En éliminant le clonage de site de restriction long et pénible, le clonage TOPO est la méthode de clonage la plus fiable, avec une réaction de clonage de 5 minutes et un protocole en 3 étapes, et produit jusqu’à 95 % de recombinants. Résistant à la kanamycine (KanR) et à la Zeocin™ (ZeoR)
Options de kit : Kits de promoteurs doubles de clonage TOPO TA
Les kits de promoteurs doubles de clonage TA TOPO peuvent être achetés avec une variété de cellules compétentes qui offre différents avantages en fonction de vos besoins :
- Clonage général : Cellules TOP10 (No de catalogue K4600-J10, K4600-01, K4600-40)
- Clonage haute efficacité : Cellules TOP10 Electrocomp™ (No de catalogue K4660-01, K4660-40)
- Clonage général, résistance aux bactériophages T1 : Cellules DH5α-T1R (No de catalogue K4620-01, K4620-40)
- Croissance rapide : E. Coli chimiquement compétent Mach1™ -T1R (No de catalogue K4610-20)
- Besoins du répresseur/de l’induction : Cellules TOP10F (No de catalogue K4650-01, K4650-40)
- Fournissez vos propres cellules (No de catalogue cat. 450640 et 452640)
- Saillies 3’-T pour une ligature directe des produits PCR amplifiés par Taq
- Promoteurs T7 et SP6 pour une transcription in vitro efficace
- Des sites d’amorce M13 sens et antisens pour le séquençage
- 16 sites de restriction pratiques, notamment EcoRI, flanquant votre insert pour une excision ou un sous-clonage ultérieur
- Gènes de résistance à la kanamycine et à l’ampicilline permettant de choisir la méthode de sélection dans
- Sélection facile de colonies bleues / blanches pour la sélection de recombinants
Clonage, clonage par PCR
Specifications
Specifications
| Résistance aux antibiotiques des bactéries | Ampicilline (AmpR), kanamycine (KanR) |
| Méthode de clonage | TOPO™-TA |
| Contenu et stockage | Boîte 1 : • Vecteur PCR™ Blunt II-TOPO™ linéarisé et activé par topoisomérase I • tampon PCR • Solution saline •dNTP • Modèle de contrôle • Amorces sens et antisens M13 • Contrôle amorces pour PCR • Eau stérile Stocker entre -5 et -30°C. Tous les réactifs sont stables pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement stockés. |
| Format | Kit |
| À utiliser avec (application) | Clonage et transcription in vitro ultérieure |
| Comprend | Vecteur pCRII-TOPO™ activé par topoisomérase I ; tampon PCR ; solution saline ; dNTP ; modèle de contrôle ; amorces sens et antisens M13 ; rmorces pour PCR de contrôle ; eau stérile |
| Gamme de produits | TOPO |
| Type de produit | Kit de clonage TA |
| Accélérateur | T7, SP6 |
| Quantité | 10 réactions |
| Show More |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.