Learn More
Invitrogen™ TOP10 Electrocomp™ Kit
Fourni suivant une efficacité de transformation de 1 x 109 cfu/μg d’ADN superenroulé pour le clonage à haute efficacité et la propagation des plasmides.
Marque:  Invitrogen™ C66411
454.48 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10768814
  • 598.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Permet une réplication stable d’un nombre élevé de copies des plasmides
  • hsdR pour la transformation efficace de l’ADN non méthylé à partir des amplifications par PCR
  • mcrA pour la transformation efficace de l’ADN méthylé à partir de préparations génomiques
  • lacZΔM15 pour la sélection des couleurs bleu / blanc des clones recombinants
  • endA1 pour des préparations d’ADN plus propres et de meilleurs résultats dans les applications en aval en raison de l’élimination de la digestion non spécifique par endonucléase I
  • recA1 pour réduire le risque de recombinaison non spécifique dans l’ADN cloné
  • Souche bactérienne / de levure : TOP10
Applications :
Clonage, transformation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Kit d’électroporateur
Oui
Haute efficacité (> 10^9 cfu⁄µg)
Yes (Streptomycin)
Oui
Peut être utilisé pour les plasmides > 20 kb
Oui
Non
Tube
10 x 100 μl
No
Oui
• 10 x 100 μL TOP10 Electrocomp E. coli
• 50 μL pUC19 vector (10 pg/μL)
Store at –80°C.
• 15 mL S.O.C. Medium
Store at room temperature.
Ne convient pas au clonage d’ADN instable
Non compatible avec le haut débit (manuel)
Non adapté à la préparation de l’ADN non méthylé
Dry Ice
E. coli
Electrocomp™