Learn More
Astell Scientific™ Autoclaves à chargement par le dessus
Montés en usine avec un grand nombre de caractéristiques incluses de série, les rendant ainsi adaptés à la stérilisation des (milieux) liquides, la mise au rebut, la verrerie et d’autres instruments.
sur devis
Spécification
Profondeur (métrique) extérieure | 840 mm |
---|---|
Diamètre (métrique) de la chambre | 456 mm |
Type de produit | Autoclave à chargement par le dessus |
Affichage | Commande avec écran tactile couleurs de 5,7 po entièrement programmable |
Alimentation électrique | Monophasé ou triphasé, 7/10 kW |
Description
- Équipés d’éléments chauffants dans la chambre en standard
- Écran tactile couleur 5,7 pouces avec port de données USB intégré
- Démarrage différé et fonction de maintien de chaleur des cultures pour un meilleur contrôle lorsque vous souhaitez stériliser
- Sécurité : protection contre la surchauffe, manomètre externe, verrou de refroidissement, programme de test de la valve de sécurité et bouton d’arrêt d’urgence
- Port de validation, robinet de vidange et chambre en acier inoxydable électropoli
- Montage sur roulettes pour faciliter les déplacements
- Vaporisation temporisée/pulsée
Spécification
840 mm | |
Autoclave à chargement par le dessus | |
Monophasé ou triphasé, 7/10 kW | |
660 mm |
456 mm | |
Commande avec écran tactile couleurs de 5,7 po entièrement programmable | |
Acier inoxydable (chambre) |