Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Contrôleur multifonction VisiLED MC 1500
Les contrôleurs VisiLED sont le cœur du système VisiLED pour le contrôle des têtes d’éclairage LED
Marque:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 400000
Code produit. 11777338
  • 733.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Permet de régler divers paramètres d’éclairage, notamment l’intensité lumineuse, 5 modes par segment et changement de direction de l’éclairage.
  • Offre ceci simultanément pour deux têtes d’éclairage et offre aussi stroboscope, déclenchement externe ou clignotement les têtes d’éclairage LED pour des exigences de contraste plus faibles ; offre une atténuation continue et une protection contre la surchauffe de la tête d’éclairage LED connectée.
  • Mémoire à 4 positions pour enregistrer les modes d’éclairage personnalisés.
  • Déclencheur externe : pour démarrer le seul stroboscope.
  • Mode Flash : pour surmultiplier le réglage d’intensité continue avec un court flash pour prendre des photos.
  • Mode stroboscopique : pour utiliser la fonction stroboscopique interne avec des fréquences comprises entre 15 Hz – 5 KHz. Interface d’ordinateur RS 232 (USB 1.1 en option) pour régler les paramètres via l’ordinateur.
  • Pédale entre les positions mémorisées (en option).
Spécification
Spécification
Contrôleur pour têtes d’éclairage VisiLED
153 x 110 x 40 mm (6 x 4,3 x 1,58 po)
Éclairage de microscopie stéréo
Têtes d’éclairage VisiLED