Learn More
BINDER™ Port d’accès avec bouchon en silicone
Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Chambres BINDER série BD
Diamètre (métrique):
10 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pour une utilisation sur la partie supérieure
- Inclut une prise en silicone
- À utiliser avec une vaste gamme de chambres et d’incubateurs BINDER™
Informations sur la commande
Type de prise
Spécification
Spécification
| Description | Access port with silicone plug - 10 mm, top |
| Type | Orifice d’accès pour liant |
| À utiliser avec (équipement) | Chambres BINDER série BD |
| Comprend | Silicone Plug |
| Ports | Top Position |
| Diamètre (impériale) | 0.4 in. |
| Diamètre (métrique) | 10 mm |