Learn More
Tolylène 2,4-diisocyanate, 80 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
50.25€ - 257.28€
Identifiants chimiques
CAS | 584-84-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H6N2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 174.16 |
Clé InChI | DVKJHBMWWAPEIU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,4-toluene diisocyanate, 2,4-diisocyanatotoluene, tolylene-2,4-diisocyanate, toluene-2,4-diisocyanate, 2,4-tolylene diisocyanate, toluene 2,4-diisocyanate, 4-methyl-m-phenylene diisocyanate, tolylene diisocyanate, 2,4-tdi, toluylene-2,4-diisocyanate |
CID PubChem | 11443 |
ChEBI | CHEBI:53556 |
Nom IUPAC | 2,4-diisocyanato-1-méthylbenzène |
SMILES | CC1=C(C=C(C=C1)N=C=O)N=C=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10134220
|
Thermo Scientific Acros
202502500 |
250 mL | Flacon en verre |
50.25€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10583561
|
Thermo Scientific Acros
202500010 |
1 L | Flacon en verre |
118.59€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11935681
|
Thermo Scientific Acros
202500025 |
2.5 L | Flacon en verre |
257.28€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
584-84-9 | |
174.16 | |
2,4-toluene diisocyanate, 2,4-diisocyanatotoluene, tolylene-2,4-diisocyanate, toluene-2,4-diisocyanate, 2,4-tolylene diisocyanate, toluene 2,4-diisocyanate, 4-methyl-m-phenylene diisocyanate, tolylene diisocyanate, 2,4-tdi, toluylene-2,4-diisocyanate | |
CHEBI:53556 | |
CC1=C(C=C(C=C1)N=C=O)N=C=O |
C9H6N2O2 | |
DVKJHBMWWAPEIU-UHFFFAOYSA-N | |
11443 | |
2,4-diisocyanato-1-méthylbenzène |
Spécification
Tolylene 2,4-diisocyanate | |
12.5°C to 13.5°C | |
1.2200g/mL | |
127°C | |
75% min. (GC) | |
CH3C6H3(NCO)2 | |
13,IV,243 | |
1.22 | |
Solubility in water: reacts with water. Other solubilities: evolving carbon dioxide in water, soluble in ether, acetone and other organic solven | |
CC1=C(C=C(C=C1)N=C=O)N=C=O | |
174.16 | |
CHEBI:53556 | |
80% |
584-84-9 | |
Incolore à jaune | |
115.0°C to 120.0°C (10.0 mmHg) | |
Authentique | |
C9H6N2O2 | |
1.5670 to 1.5690 | |
15,9689 | |
2,4-toluene diisocyanate, 2,4-diisocyanatotoluene, tolylene-2,4-diisocyanate, toluene-2,4-diisocyanate, 2,4-tolylene diisocyanate, toluene 2,4-diisocyanate, 4-methyl-m-phenylene diisocyanate, tolylene diisocyanate, 2,4-tdi, toluylene-2,4-diisocyanate | |
DVKJHBMWWAPEIU-UHFFFAOYSA-N | |
2,4-diisocyanato-1-méthylbenzène | |
11443 | |
174.16 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Mortel par inhalation.
Peut provoquer une réaction allergique cutanée.
Susceptible de
Déclaration GHS P
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
En cas d’irritation cutanée :Consulter un médecin.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
En cas d’irritation cutanée :
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 209-544-5
- Tolylene-2,4-diisocyanate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H330-Mortel par inhalation.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .