Learn More
Bleu de toluidine O, MP Biomedicals™
Code produit. 11487992 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
Spécification
Nom chimique ou matériau Toluidine blue O
CAS 92-31-9
Formule moléculaire C15H16ClN3S
Numéro MDL MFCD00011934
Synonyme Basic blue 17, Blutenechloride
Clé InChI HNONEKILPDHFOL-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=C(C)C(N)=CC3=[S+]C2=C1
Nom IUPAC 3-amino-7-(diméthylamino)-2-méthyl-5λ⁴-phénothiazine-5-ylium chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 305.82
CID PubChem 7083
Poids de la formule 305.8
Couleur Noir à vert
Quantité 25 g
Forme physique Poudre