Learn More
Toluène, Technique, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Spécification
Spécification
Point de fusion | -95°C |
Couleur | Incolore |
Point d’ébullition | 111°C |
Quantité | 1 L |
Conditionnement | Flacon en verre revêtu de plastique |
Forme physique | Liquide |
Tension de vapeur | 29mbar at 20°C |
Viscosité | 0.6 mPaS at 20°C |
Poids de la formule | 92.14g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Toluene
- Dangers
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P331-NE PAS faire vomir.