Learn More
Toluène, qualité spectrophotométrique, >99,7 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11353537
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Taux maximal d’impuretés : Résidus d’évaporation 4 ppm, H2O 0,03 %
Toluene is used in spectrophotometry and environmental testing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-88-3
Formule moléculaire C7H8
Poids moléculaire (g/mol) 92.14
Numéro MDL MFCD00008512
Clé InChI YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
CID PubChem 1140
ChEBI CHEBI:17578
Nom IUPAC toluène
SMILES CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Toluene
Point de fusion °C to 93°C
Couleur Incolore
Aspect Colorless liquid
Densité 0.867 g/cm3
Point d’ébullition 111°C
Quantité 4 x 1 L
Point d’éclair 4°C (40°F)
Odeur Aromatic
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4967
Plage de pourcentage du dosage >99.7%
Beilstein 635760
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol,benzene,diethyl ether,acetone,chloroform,glacial acetic acid and carbon disulfide. Immiscible with water.
Poids de la formule 92.14
Qualité Spectrophotométrique