Learn More
Toluène, qualité semi-conducteur, 99 % min., Thermo Scientific Chemicals
Taux maximal d’impuretés : Couleur (APHA) 10 , acidité 0,2 meq/g, résidu d’évaporation 2 ppm, H2 O 0,03 %, substances obscurcies par H2 SO4 P.T., composés du soufre 0,003 (en S) %, CL 2 ppm, PO4 0,5 ppm
46.80€ - 152.00€
Identifiants chimiques
CAS | 108-88-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H8 |
Poids moléculaire (g/mol) | 92.14 |
Numéro MDL | MFCD00008512 |
Clé InChI | YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene |
CID PubChem | 1140 |
ChEBI | CHEBI:17578 |
Nom IUPAC | toluène |
SMILES | CC1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11430500
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
019399.AP |
500 mL |
46.80€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11383567
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
019399.K2 |
1 L |
48.90€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11393567
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
019399.M1 |
4 x 1 L |
152.00€
4L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11303577
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
019399.K7 |
4 L |
125.00€
4L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Toluene is used as a solvent in various chemical industries. It is used in the production of various petrochemicals like paint, explosives, urethane foam and phenol formaldehyde used for electrical switches. It is used as a thinner in the paint industry, as a fuel additive to increase octane ratings and as a coolant for its good heat transfer capabilities in sodium cold traps used in nuclear reactor system loops.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
108-88-3 | |
92.14 | |
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N | |
1140 | |
toluène |
C7H8 | |
MFCD00008512 | |
methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene | |
CHEBI:17578 | |
CC1=CC=CC=C1 |
Spécification
Toluene | |
108-88-3 | |
Colorless liquid | |
111°C | |
535°C (995°F) | |
Liquide | |
99% min. | |
MFCD00008512 | |
635760 | |
Miscible with ethanol,benzene,diethyl ether,acetone,chloroform,glacial acetic acid and carbon disulfide. Immiscible with water. | |
CC1=CC=CC=C1 | |
92.14 | |
CHEBI:17578 | |
Semi-conducteurs |
°C to 93°C | |
Incolore | |
0.867 | |
4°C (40°F) | |
Aromatic | |
1.4967 | |
C7H8 | |
29 hPa (22mm Hg) at 20°C | |
methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene | |
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N | |
toluène | |
1140 | |
92.14 |
Sécurité et traitement
P201-P202-P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280i-P281-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P331-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H225-H304-H315-H319-H336-H361d-H373
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 3, Packing Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 203-625-9
missing translation for 'rtecsNumber' : XS5250000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only