Learn More
Toluène, 99,7 % min, qualité HPLC, Thermo Scientific Chemicals
54.70€ - 181.00€
Identifiants chimiques
CAS 108-88-3
Formule moléculaire C7H8
Poids moléculaire (g/mol) 92.14
Numéro MDL MFCD00008512
Clé InChI YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
CID PubChem 1140
ChEBI CHEBI:17578
Nom IUPAC toluene
SMILES CC1=CC=CC=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11338137
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
022903.K2
1 L
54.70€
1L
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11318137
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
022903.M1
4 x 1 L
181.00€
4L
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Toluene is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
108-88-3
92.14
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
1140
toluene
C7H8
MFCD00008512
methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
CHEBI:17578
CC1=CC=CC=C1
Spécification
Toluene
108-88-3
111°C
Liquide
99.7% min.
MFCD00008512
methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
toluene
1140
92.14
93°C
0.867
4°C (40°F)
1.4967
C7H8
635760
Miscible with ethanol,benzene,diethyl ether,acetone,chloroform,glacial acetic acid and carbon disulfide. Immiscible with water.
CC1=CC=CC=C1
92.14
CHEBI:17578
HPLC
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P201-P202-P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280i-P281-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P331-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H225-H304-H315-H319-H336-H361d-H373
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 3; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 203-625-9
missing translation for 'rtecsNumber' : XS5250000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures