Learn More
Toluène, Pour l’analyse des résidus de pesticides selon la FDA, Honeywell Riedel-de Haën™
Catalog Number p-7072105
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
108-88-3
C7H8
92.14
MFCD00008512
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
1140
CHEBI:17578
toluene
CC1=CC=CC=C1
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
108-88-3
C7H8
92.14
MFCD00008512
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
1140
CHEBI:17578
toluene
CC1=CC=CC=C1
CHROMASOLV™, pour l’analyse des résidus de pesticides selon la FDA
  • Pour la chromatographie en phase gazeuse (CPG)
  • Développé spécialement pour l’application dans l’analyse des résidus de pesticides et d’autres substances peu volatiles utilisant la CPG
  • Les matières non volatiles et la teneur en eau sont spécifiées pour chaque solvant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Toluene
Couleur Incolore
Densité 0.865g/mL at 25°C
Quantité 1 L
Limite d’explosion 0.07
Point d’éclair 4°C (39.2°F)
Température d’allumage 997°F
Formule linéaire C6H5CH3
Tension de vapeur 22 mmHg (20°C), 26 mmHg (25°C)
Numéro UN UN1294
Beilstein 635760
Poids de la formule 92.14g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.7% (GC)
Qualité CHROMASOLV™
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.