Learn More
Toluène, anhydre, 99,8 %, sur tamis moléculaires, conditionné sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
40.40€ - 75.10€
Identifiants chimiques
CAS | 108-88-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H8 |
Poids moléculaire (g/mol) | 92.14 |
Numéro MDL | MFCD00008512 |
Clé InChI | YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene |
CID PubChem | 1140 |
ChEBI | CHEBI:17578 |
Nom IUPAC | toluene |
SMILES | CC1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15415075
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047136.AE |
100 mL |
40.40€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15425075
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047136.K2 |
1 L |
75.10€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Toluene is added to gasoline, used to produce benzene, and used as a solvent. It is used in aviation and automotive fuels, as a solvent, and to make other chemicals. Toluene has also been used as a coolant for its good heat transfer capabilities in sodium cold traps used in nuclear reactor system loops.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Conditionnés sous Argon
Identifiants chimiques
108-88-3 | |
92.14 | |
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N | |
1140 | |
toluene |
C7H8 | |
MFCD00008512 | |
methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene | |
CHEBI:17578 | |
CC1=CC=CC=C1 |
Spécification
Toluene | |
Anhydrous, over molecular sieves | |
Incolore | |
111°C | |
Petroleum-like | |
Liquide | |
C7H8 | |
MFCD00008512 | |
635760 | |
methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene | |
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N | |
toluene | |
1140 | |
92.14 |
-93°C | |
108-88-3 | |
0.867 g/mL | |
4°C (40°F) | |
Flacons ChemSeal™ | |
1.4967 | |
C6H5CH3 | |
UN1294 | |
14,9529 | |
Insoluble in water. | |
CC1=CC=CC=C1 | |
92.14 | |
CHEBI:17578 | |
99.8% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H225-H304-H361-H373-H315-H336
Highly flammable liquid and vapor.
May be fatal if swallowed and enters airways.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Causes skin irritation.
May cause drowsiness or dizziness.
P201-P202-P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280i-P281-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P331-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H225-H304-H315-H319-H336-H361d-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packaging Group: II; Proper Shipping Name: TOLUENE
missing translation for 'einecsNumber' : 203-625-9
missing translation for 'rtecsNumber' : XS5250000
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' :
- Conditionnés sous Argon
Recommended Storage : Température ambiante
- Toluene, anhydrous, over molecular sieves
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: toluene
RUO – Research Use Only