Learn More
Toluène, 99+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10712991
Toluène, 99+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10712991
2.5 L, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Tambour métallique
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 10712991
Marque: Thermo Scientific Acros 177160025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-88-3
Formule moléculaire C7H8
Poids moléculaire (g/mol) 92.14
Numéro MDL MFCD00008512
Clé InChI YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzeneAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 1140
ChEBI CHEBI:17578
Nom IUPAC toluene
SMILES CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Toluene
Point de fusion -95,0°C
Densité 0.8660g/mL
Point d’ébullition 111.0°C
Quantité 2.5 L
Point d’éclair 4°C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4968
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Résidus après évaporation 0.003% max.
Gravité spécifique 0.866
Formule linéaire C6H5CH3
Tension de vapeur Vapor Pressure: 29mbar at 20°C
Viscosité 0.6 mPa.s (20°C)
Beilstein 05, 280
Eau 0.05% max. (K.F.)
Merck Index 15, 9688
Informations sur la solubilité Solubility in water: almost insoluble (0.5g/L at 20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, acetone,, ether, petroleum ether, benzene, ch2cl2, dmf, gla, cial acetic acid, chcl3, ccl4.
Poids de la formule 92.14
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2533994 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/04/2025 Catalog Number177160025,177160010,177160100,177160050,177160250
Numéro de lot2411693 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number177160025,177160010,177160100,177160050,177160250
Numéro de lot2421395 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number177160025,177160010,177160100,177160050,177160250
Numéro de lot2401187 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number177160025,177160010,177160100,177160050,177160250
Numéro de lot2404618 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number177160025,177160010,177160100,177160050,177160250
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Toluene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P331-NE PAS faire vomir.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Toluène, 99+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals >