Learn More
Toluène, 99+ %, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10725530 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en PEHD
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
2.50L
25L
500mL
5L
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 10725530
Marque: Fisher Chemical T/2200/FP21
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Toluène, +99 %, extra pur, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-88-3
Formule moléculaire C7H8
Poids moléculaire (g/mol) 92.14
Numéro MDL MFCD00008512
Clé InChI YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
CID PubChem 1140
ChEBI CHEBI:17578
Nom IUPAC toluene
SMILES CC1=CC=CC=C1
Spécification
Point de fusion -95°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 111°C
Quantité 5 L
Conditionnement Récipient en plastique
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 29mbar at 20°C
Viscosité 0.6 mPaS at 20°C
Poids de la formule 92.14g/mol