Learn More
Toluène, 99+ %, extra pur, SLR, Fisher Chemical
163.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en PEHD
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Récipient en plastique
Descripción
Toluène, +99 %, extra pur, SLR
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Point de fusion | -95°C |
Couleur | Incolore |
Point d’ébullition | 111°C |
Quantité | 25 L |
Conditionnement | Boîte métallique |
Forme physique | Liquide |
Tension de vapeur | 29mbar at 20°C |
Viscosité | 0.6 mPaS at 20°C |
Poids de la formule | 92.14g/mol |