Learn More
Toluène, 99,85 %, pour HPLC, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10114730
Toluène, 99,85 %, pour HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10114730
2.5 L, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Code produit. 10114730
Marque: Thermo Scientific Acros 268370025
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 108-88-3
Formule moléculaire C7H8
Poids moléculaire (g/mol) 92.14
Numéro MDL MFCD00008512
Clé InChI YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzeneAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 1140
ChEBI CHEBI:17578
Nom IUPAC toluène
SMILES CC1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Toluene
Absorbance (1 cm cell vs HPLC−grade water), 0.01 max. at 350nm, 0.02 max. at 340nm, 0.03 max. at 330nm, 0.05 max. at 310nm, 0.05 max. at 320nm, 0.1 max. at 300nm, 0.5 max. at 290nm, cut off at 286nm
Acidité 0.0015 meq/g max.
Densité 0.8660g/mL
Quantité 2.5 L
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Plage de pourcentage du dosage 99.85%
Résidus après évaporation 0.0002% max.
Formule linéaire C6H5CH3
Tension de vapeur Vapor Pressure: 29mbar at 20°C
Beilstein 05, 280
Eau 0.03% max.
Merck Index 15, 9688
Poids de la formule 92.14
Pourcentage de pureté ≥99.8%
Qualité HPLC
Show More Show Less
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2404618 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number268370025,268370010
Numéro de lot2401187 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number268370025,268370010
Numéro de lot2411693 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2025 Catalog Number268370025,268370010
Numéro de lot2416687 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2025 Catalog Number268370025,268370010
Numéro de lot1995309 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog Number268370025,268370010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Toluene
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • Plusieurs fabricants
    Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.
    Code promotionnel: 25908
    Expire2025-03-31
    Jours
    0
    Heures
    17
    Minutes
    4
    Secondes
    8
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Toluène, 99,85 %, pour HPLC, Thermo Scientific Chemicals >