Learn More
Toluène, 99,85 %, extra sec, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10109731
Toluène, 99,85 %, extra sec, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10109731
1 L
Click to view available options
Quantité:
100 ml
1 L
2.5 L
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 10109731
Marque: Thermo Scientific Acros 326980010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-88-3
Formule moléculaire C7H8
Poids moléculaire (g/mol) 92.14
Numéro MDL MFCD00008512
Clé InChI YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzeneAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 1140
ChEBI CHEBI:17578
Nom IUPAC toluène
SMILES CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Toluene
Note relative au nom Extra Dry
Point de fusion -95.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8660g/mL
Point d’ébullition 111.0°C
Point d’éclair 4°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.85%
Formule linéaire C6H5CH3
Indice de réfraction 1.4968
Quantité 1 L
Beilstein 05, 280
Résidus après évaporation 0.0005 % max.
Merck Index 15, 9688
Gravité spécifique 0.866
Informations sur la solubilité Solubility in water: almost insoluble (0.5g/L at 20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, acetone,, ether, petroleum ether, benzene, ch2cl2, dmf, gla, cial acetic acid, chcl3, ccl4.
Viscosité 0.6 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 92.14
Tension de vapeur 29mbar at 20°C
Pourcentage de pureté 99.85%
Qualité Extra sec
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2498888 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number326980025,326980010,326981000
Numéro de lot2414513 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number326980025,326980010,326981000
Numéro de lot2419015 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2025 Catalog Number326980025,326980010,326981000
Numéro de lot2406577 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2025 Catalog Number326980025,326980010,326981000
Numéro de lot2410267 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2025 Catalog Number326980025,326980010,326981000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Toluene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • Plusieurs fabricants
    Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.
    Code promotionnel: 25908
    Expire2025-03-31
    Jours
    0
    Heures
    11
    Minutes
    43
    Secondes
    38
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Toluène, 99,85 %, extra sec, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >