Learn More
Toluène, 99,5 %, pour spectroscopie ACS, Thermo Scientific Chemicals
29.40€ - 816.70€
Identifiants chimiques
CAS | 108-88-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H8 |
Poids moléculaire (g/mol) | 92.14 |
Numéro MDL | MFCD00008512 |
Clé InChI | YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene |
CID PubChem | 1140 |
ChEBI | CHEBI:17578 |
Nom IUPAC | toluène |
SMILES | CC1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10740872
|
Thermo Scientific Acros
421175000 |
500 mL | Flacon en verre EcoSafPak™ |
29.40€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10003633
|
Thermo Scientific Acros
421170025 |
2.5 L | Bouteille en verre |
134.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10237033
|
Thermo Scientific Acros
421170250 |
25 L | Metal Drum | ||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour spectroscopie UV/VISIdentifiants chimiques
108-88-3 | |
92.14 | |
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N | |
1140 | |
toluène |
C7H8 | |
MFCD00008512 | |
methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene | |
CHEBI:17578 | |
CC1=CC=CC=C1 |
Spécification
Toluene | |
99.5% | |
108-88-3 | |
111.0°C | |
Liquide | |
99.5% | |
0.866 | |
C6H5CH3 | |
Vapor Pressure: 29mbar at 20°C | |
05, 280 | |
15, 9688 | |
Solubility in water: almost insoluble (0.5g/L at 20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, acetone,, ether, petroleum ether, benzene, ch2cl2, dmf, gla, cial acetic acid, chcl3, ccl4. | |
CC1=CC=CC=C1 | |
92.14 | |
CHEBI:17578 | |
99.5% |
-95.0°C | |
0.01 max. at 350nm, 0.01 max. at 400nm, 0.02 max. at 335nm, 0.05 max. at 310nm, 0.1 max. at 300nm, 0.2 max. at 293nm, 0.5 max. at 288nm, 1 max. at 286nm | |
0.8660g/mL | |
4°C | |
1.4968 | |
0.001% max. | |
C7H8 | |
MFCD00008512 | |
0.6 mPa.s (20°C) | |
0.03% max. (Coulometric) | |
methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene | |
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N | |
toluène | |
1140 | |
92.14 | |
Réactif ACS |
Sécurité et traitement
GHS P Statement May cause drowsiness or dizziness. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure if inhaled. May be fatal if swallowed and enters airways. Causes skin irritation. Suspected of damag
Emergency Overview
Flammable liquid and vapor. Causes eye, skin, and respiratory tract irritation. Vapors may cause drowsiness and dizziness. Aspiration hazard if swallowed - can enter lungs and cause damage. Danger of serious damage to health by prolonged exposure. Possible risk of harm to the unborn child. May cause adverse kidney effects. May cause adverse liver effects.
NFPA
Health:2 Flammability:3 Instability:0
Signal Word: DANGER!
missing translation for 'einecsNumber' : 203-625-9
missing translation for 'rtecsNumber' : XS5250000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Toluene
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P331-NE PAS faire vomir.
RUO – Research Use Only