Learn More
Thermo Scientific™ Récipients certifiés COT
Faites confiance à nos flacons certifiés à faible teneur pour les tests et l’échantillonnage du carbone organique total. Les produits certifiés COT sont fabriqués, conditionnés et testés selon des normes rigoureuses.
Marque: Thermo Scientific™ 40A-TOC/DB/LL
Description
Faites confiance à nos flacons certifiés à faible teneur pour les tests et l’échantillonnage du carbone organique total.Fabriqués, testés et conditionnés selon des normes rigoureuses, les récipients Thermo Scientific™ COT sont certifiés pour contribuer à une valeur de COT <10 ppb ou < 20 ppb en tant que fond.
- Récipients disponibles dans plusieurs tailles et types, notamment en flacons d’échantillonnage automatique populaires de 40 ml, nettoyés, certifiés et prêts à l’emploi
- Avec un certificat d’analyse
- Récipients d’échantillonnage et de stockage
- Flacons compatibles avec l’échantillonnage automatique
- Tubes de culture
- Eau à faible teneur en COT
- Tests COT
- Analyse par méthode 643 de l’USP
- Échantillonnage instantané hors ligne d’eau ultra-pure
- Stockage des normes de validation.
Spécification
Flacon en verre ambré avec bouchon, housses de protection, certifié teneur en COT <10 ppb avec COA | |
1,125 in | |
28,58 mm | |
40 mL | |
Certifiés | |
1,35 oz. | |
95,25 mm | |
Testé et homologué pour contribuer à < 10 ppb ; inclut un certificat d’analyse | |
24/414 |
Septa en PTFE / Silicone | |
Ambré | |
Verre | |
3,75 in | |
144 | |
40 mL | |
144 boîtes | |
Récipient |