Learn More
Thermo Scientific™ Récipients certifiés COT
Faites confiance à nos flacons certifiés à faible teneur pour les tests et l’échantillonnage du carbone organique total. Les produits certifiés COT sont fabriqués, conditionnés et testés selon des normes rigoureuses.
Marque:  Thermo Scientific™ 3115-OTWS-2
Code produit. 15153488
  • 2470.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 25-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Faites confiance à nos flacons certifiés à faible teneur pour les tests et l’échantillonnage du carbone organique total.Fabriqués, testés et conditionnés selon des normes rigoureuses, les récipients Thermo Scientific™ COT sont certifiés pour contribuer à une valeur de COT <10 ppb ou < 20 ppb en tant que fond.
Récipients :
  • Récipients disponibles dans plusieurs tailles et types, notamment en flacons d’échantillonnage automatique populaires de 40 ml, nettoyés, certifiés et prêts à l’emploi
  • Avec un certificat d’analyse
Inclut :
  • Récipients d’échantillonnage et de stockage
  • Flacons compatibles avec l’échantillonnage automatique
  • Tubes de culture
  • Eau à faible teneur en COT
Recommandé dans les cas suivants :
  • Tests COT
  • Analyse par méthode 643 de l’USP
  • Échantillonnage instantané hors ligne d’eau ultra-pure
  • Stockage des normes de validation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Tube en polysulfone, COT nettoyé
1,02 in
PSU
3,74 in
1 oz
95 mm
Certifié pour contribuer < 10ppb, < 20 ppb, certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC)
20 / 400
PTFE / silicone
26 mm
30 ml
100
30 mL
100 boîtes
Récipient