Learn More
Thermo Scientific™ Récipients certifiés COT
Faites confiance à nos flacons certifiés à faible teneur pour les tests et l’échantillonnage du carbone organique total. Les produits certifiés COT sont fabriqués, conditionnés et testés selon des normes rigoureuses.
Marque: Thermo Scientific™ 1000C/TOC
Description
Faites confiance à nos flacons certifiés à faible teneur pour les tests et l’échantillonnage du carbone organique total.Fabriqués, testés et conditionnés selon des normes rigoureuses, les récipients Thermo Scientific™ COT sont certifiés pour contribuer à une valeur de COT <10 ppb ou < 20 ppb en tant que fond.
Récipients :- Récipients disponibles dans plusieurs tailles et types, notamment en flacons d’échantillonnage automatique appréciés de 40 ml, nettoyés, certifiés et prêts à l’emploi
- Avec un certificat d’analyse
- Récipients d’échantillonnage et de stockage
- Flacons compatibles avec l’échantillonnage automatique
- Tubes de culture
- Eau à faible teneur en COT
- Tests COT
- Analyse selon la méthode 643 de l’USP
- Échantillonnage instantané hors ligne d’eau ultra-pure
- Stockage des normes de validation
Spécification
Flacon rond transparent avec bouchon | |
3,75 in | |
95,25 mm | |
1 000 ml | |
12 | |
1 000 ml | |
12 boîtes | |
Récipient |
PTFE | |
Transparent | |
Verre | |
8,5 in | |
32 oz. | |
215,9 mm | |
Certifié pour contribuer < 10 ppb, < 20 ppb, certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC) | |
33-400 |