Learn More
Thermo Scientific™ Rotor angulaire TN-1865 Neo
Optimisé pour les séparations d’ADN plasmidique CsCl, le rotor angulaire Thermo Scientific TN-1865 Neo offre un angle très serré, avec une capacité de 18 tubes de 5 ml.
Marque:  Thermo Scientific™ 75003035
Code produit. 15302187
  • 34672.50€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Optimisé pour les séparations d’ADN plasmidique CsCl, le rotor angulaire Thermo Scientific™ TN-1865 Neo offre un angle très serré, avec une capacité de 18 tubes de 5 ml.
  • Capable de performances allant jusqu’à 65 000 tr/min pour des tubes à ultracentrifugation de 5 ml
  • Compatible avec la série d’ultracentrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Rotor angulaire TN-1865 Neo
Angle Neo
430 874 x g
15
13 mm
10°
Titane
18 x 5 mL
65 000 tr/min
53 mm
Gamme d’ultracentrifugeuses Thermo Scientific Sorvall WX+