Learn More
Thermo Scientific™ Kit de réactifs de marquage 16plex TMTpro™
Le kit de réactifs de marquage TMTpro 16plex Thermo Scientific permet de multiplexer jusqu’à 16 échantillons pour l’identification et la quantification multiplexées des protéines par spectrométrie de masse en tandem (MS/MS).
Marque: Thermo Scientific™ A44522
5190.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les réactifs de marquage TMTpro sont la génération suivante de marqueurs de masse en tandem, conçus pour optimiser le multiplexage des échantillons sans faire de compromis sur l’identification et la quantification des protéines. Les structures des marqueurs TMTpro et TMT sont similaires en ce qu’elles sont isobares et réactives aux amines, mais le marqueur TMTpro possède une région d’espacement plus longue et un rapporteur de masse isobutyl proline. Après la fragmentation, chaque marqueur TMTpro génère une masse rapporteur unique (c.-à-d. TMTpro 126-134Da) dans la région à faible masse du spectre MS/MS haute résolution qui est utilisé pour la quantification relative des niveaux d’expression protéique.
Les avantages des marqueurs TMTpro incluent une quantification multiplex relative accrue, un débit d’échantillons accru et moins de valeurs quantitatives manquantes parmi les échantillons. Grâce à ces capacités, les réactifs de marquage TMTpro 16plex conviennent aux applications nécessitant un multiplexage plus élevé et moins de valeurs manquantes, telles que les expériences de réponse à la dose d’inhibiteur, les expériences de cours du temps, les essais de décalage thermique ou l’analyse de cellules uniques. Lorsqu’il est combiné avec les instruments et logiciels Orbitrap de haute résolution des leaders de l’industrie, les réactifs TMTpro fournissent des solutions totales intégrées pour l’analyse quantitative de l’expression protéique.
Les caractéristiques des kits de réactifs de marquage TMTpro 16plex sont les suivantes :
• Multiplex : analyse simultanée MS d’au plus 16 échantillons dérivés de cellules, tissus ou fluide biologique
• Fiable : augmentation de la fonctionnalité Multiplex, ce qui réduit le nombre de valeurs quantitatives manquantes parmi les échantillons et offre une plus grande confiance entre les réplicats
• Efficace : les réactifs activés par ester de NHS permettent un marquage efficace de tous les peptides, quelle que soit la séquence protéique ou la spécificité protéolytique de l’enzyme
• Compatible : optimisé pour une utilisation avec les plates-formes Orbitrap MS/MS à haute résolution de Thermo Scientific, telles que les séries d’instruments Q Exactive et Orbitrap Fusion Tribrid, notamment les spectromètres de masse Orbitrap Eclipse Tribrid et Ascend et Orbitrap Exploris 480, l’analyse des données étant entièrement prise en charge par Proteome Discoverer 2.3
Pour l’analyse à haute résolution des peptides marqués au TMTpro, la colonne LC recommandée pour la source Nanospray Flex est la colonne LC Acclaim PepMap 100 C18 (Réf. nº 164942-164939) Pour une source EASY-Spray, la colonne LC recommandée est la colonne LC EASY-Spray-C18 (n° de référence. ES902 ou ES003).
Spécification
Kit de réactifs de marquage TMTpro™ 16plex, 6 x 0,5 mg | |
TMT™ | |
Marquages Tandem Mass Tag™ (TMT) | |
peptides | |
Spectrométrie de masse | |
6 x 0,5 mg (par marqueur) |
Spectromètre de masse | |
• Réactif de marquage TMTpro-126, 6 x 0 5 mg • Réactif de marquage TMTpro-127 N, 6 x 0,5 mg • Réactif de marquage TMTpro-127 C, 6 x 0,5 mg • Réactif de marquage TMTpro-128 N, 6 x 0,5 mg • Réactif de marquage TMTpro-128 C, 6 x 0,5 mg • Réactif de marquage TMTpro-129 N, 6 x 0,5 mg • Réactif de marquage TMTpro-129 C, 6 x 0,5 mg • Réactif de marquage TMTpro-130 N, 6 x 0,5 mg • Réactif de marquage TMTpro-130 C, 6 x 0,5 mg • Réactif de marquage TMTpro-131 N, 6 x 0,5 mg • Réactif de marquage TMTpro-131 C, 6 x 0,5 mg • Réactif de marquage TMTpro-132 N, 6 x 0,5 mg • Réactif de marquage TMTpro-132 C 6 x 0,5 mg • Réactif de marquage TMTpro-133 N, 6 x 0,5 mg • Réactif de marquage TMTpro-133 C, 6 x 0,5 mg • Réactif de marquage TMTpro-134 N, 6 x 0,5 mg Stocker à -20°C. |
|
Glace carbonique | |
Peptide | |
Marquage des protéines |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.