Learn More
Tocris Bioscience™ TM2 TEAD inhibitor
Potent and reversible inhibitor of TEAD mediated Hippo/Yap signalling
157.00€ - 589.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[3-(2-Cyclohexylethoxy)benzoyl]-N-phenyl-1-piperazinecarboxamide
CAS 1008768-41-9
Cible YAP1
Formule moléculaire C26H33N3O3
Pureté 0.98
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18706075
Afficher les documents Détails de la promotion
Tocris Bioscience™
7917/10
10 mg
157.00€
10mg
18705925
Afficher les documents Détails de la promotion
Tocris Bioscience™
7917/50
50 mg
589.00€
50mg
Description
Description
TM2 TEAD inhibitor is a potent and reversible TEA domain transcription factor inhibitor (IC50 = 38 nM and 156 nM for TEAD4 auto-palmitoylation and TEAD2 palmitoylation, respectively). It inhibits TEAD-YAP association and transcriptional activity. TM2 TEAD inhibitor exhibits strong antiproliferation effects as a single agent or in combination with a MEK inhibitor in YAP-dependent cancer cells. Also inhibits YAP-dependent liver organoid growth ex vivo.
Spécification
Spécification
4-[3-(2-Cyclohexylethoxy)benzoyl]-N-phenyl-1-piperazinecarboxamide
YAP1
0.98
1008768-41-9
C26H33N3O3
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Stockage à -20°C