Learn More
UVP Transilluminateur de modèle TLW&-20
Marque:  UVP 95-0415-02
Code produit. 12883938
  • 1955.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Simple
365/486 nm
337 mm
200 x 200 mm
200 x 200 mm
230 V
UV / blanc
143 mm
Transilluminateur
230 V, 50 Hz
TLW-20
50 Hz