Learn More
Thermo Scientific™ Congélateurs ultra-basse température série TLE
Les nouveaux congélateurs ultrabasse température Thermo Scientific™ série TLE sont dotés d’une interface utilisateur simplifiée incluant des fonctions tactiles capacitives et de sécurité avancées.
Spécification
| Type | Congélateur ultra-basse température, vertical |
|---|---|
| Gamme de températures | –50°C à –86°C |
| Modèle de porte | 1 Outer, 4 Inner |
| No. of Doors | 5 |
| Isolation | Mousse aqueuse soufflée (conforme aux normes de l’UE en matière de gaz fluorés) |
Description
Les congélateurs ultra-basse température série TLE Thermo Scientific™ comprennent quatre modèles verticaux, afin de maximiser la capacité de stockage de 30,000 jusqu’à 60,000 flacons de 2 ml. Les nouvelles fonctionnalités de durabilité comprennent des réfrigérants naturels et de la mousse aqueuse soufflée, conformément à de nombreuses normes de durabilité.
Performances- Économisez jusqu’à 25 % en consommation d’énergie et en émission de chaleur par rapport aux congélateurs ultrabasse température à réfrigérant classiques1
- Conformes aux protocoles de validation à -70°C et -80°C avec une forte variation des pics et une variation de température stable
- Grâce à un niveau sonore faible inférieur à 53 dBA, le congélateur peut sortir du couloir et rentrer dans le laboratoire
- Les réfrigérants hydrocarbures naturels réduisent les contraintes liées au fonctionnement du système, permettant une fiabilité exceptionnelle et une protection des échantillons sans souci
- Conçus pour un usage quotidien, permettent une récupération de la température de l’armoire 20 % plus rapide après ouverture de la porte.2
Convivialité
- Quatre capacités (300, 400 500 et 600 boîtes de 2 pouces) qui répondent à une variété de besoins de stockage et de spécifications d’encombrement du laboratoire
- Tous les modèles présentent quatre portes internes facilitant l’accès aux échantillons sans exposer la plus grande partie du contenu du congélateur à des conditions ambiantes
- Meilleur confort des clients grâce à la nouvelle poignée ergonomique, l’affichage à contraste élevé à hauteur des yeux et des étagères placées de façon à ce que leur accès soit facile et confortable.
- Interface utilisateur à écran tactile récemment reconçue avec assistant de configuration facile à utiliser, journal d’événements, cartographie des températures et téléchargements des données via un port USB intégré
- La température intégrée et l’archivage des événements permettent un accès rapide aux informations relatives au congélateur. Permettent l’exportation sécurisée d’un rapport vers une clé USB et rendent inutile l’enregistreur graphique.
- Compatibles avec la plupart des systèmes de racks, y compris une gamme complète de racks pour boîtes Thermo Scientific™, de microplaques et de tubes Thermo Scientific™ Matrix™ et Nunc Cryobank™
- Les fonctions de sécurité comprennent des réglages d’alarme, des portes avec emplacement pour cadenas et une entrée pour carte d’accès en option
Durabilité
- Des réfrigérants naturels et une isolation en mousse aqueuse soufflée assurent la conformité de cette série à la politique des nouvelles alternatives significatives (Significant New Alternatives Policy [SNAP]) de l’Environmental Protection Agency (Agence américaine de protection de l’environnement), aux normes en matière de gaz fluorés de l’Union européenne ainsi qu’à d’autres normes de durabilité
- Fabriqués dans un établissement n’envoyant aucun déchet en décharge primé
- Coûts liés au CVC réduits grâce à une émission de chaleur dans l’environnement moins importante
Notes de bas de page :
- Données internes comparant le modèle 600 à 11.2 kWh/jour au modèle UXF600 à 14.9 kWh/jour. Données archivées.
- Données type d’un congélateur sur la base de tests internes à une température ambiante à 20°C ; Protocole de validation standard typique de +/-10°C.
Spécification
| Congélateur ultra-basse température, vertical | |
| 1 Outer, 4 Inner | |
| Mousse aqueuse soufflée (conforme aux normes de l’UE en matière de gaz fluorés) | |
| 3 | |
| Écran LCD tactile | |
| Garantie spécifique à chaque pays, veuillez nous contacter pour en savoir plus | |
| 37.6 in | |
| 95,5 cm | |
| 78 in | |
| 198,1 cm | |
| Alarm, Recorder | |
| Compatible Smart-Vue |
| –50°C à –86°C | |
| 5 | |
| Stainless Steel | |
| Armoire | |
| Thermo Scientific | |
| Manuel | |
| 28.3 in | |
| 71.9 cm | |
| 51.2 in | |
| 130,1 cm | |
| Thermo Scientific™ DeviceLink™ (Réseaux : WPA2-PSK, WPA-PSK, WEP, WPA2-EAP-PEAP, WPA-EAP-PEAP) | |
| R290 pour le premier cycle, mélange de R170 et R290 pour le deuxième cycle (conforme aux normes de l’UE en matière de gaz fluorés) |