missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tizanidine hydrochloride, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chlorhydrate de tizanidine |
| CAS | 64461-82-1 |
| Synonyme | Chlorhydrate 5-Chloro-4-[(4,5-dihydro-1 H-imidazol-2-yl)amino]-2,1,3-benzothiadiazole |
| Quantité | 5 g |
| Solubilité | Solution aqueuse soluble |
| Point de fusion | 280°C |
| Conditions d’expédition | Aucune contrainte spéciale |
| Gamme de produits | Sciences de la vie |
| Formule moléculaire | C9 H8 Cl N5 S . H Cl |
| Forme physique | Poudre |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto