Learn More
SI Analytics™ Titronic™ 500
SI Analytics™ Titronic™ 500 est la burette à piston idéale pour les titrations manuelles, les applications de dosage précises ainsi que la préparation de solutions.
Marque: SI Analytics™ 285220210
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 7.64100kg
Description
- Vanne : PTFE / ETFE
- Cylindre : verre borosilicaté 3.3 (DURAN™)
- Tuyaux : FEP, bleu
- Modules interchangeables intelligents avec une capacité de volume de 5, 10, 20 et 50 ml
- Connectez-vous à une imprimante et/ou à une balance analytique
- Contrôle à distance via une interface RS232 ou USB
- Connectez jusqu’à 16 périphériques à l’aide d’un port USB ou RS232 d’un PC avec les deux interfaces RS232 intégrées (connexion en série)
- Contrôlez le dosage à l’aide du contrôleur manuel et du clavier dédié
- Les débits de dosage et de remplissage réglables optimisent la vitesse et la précision
- Stockez les méthodes de dosage avec différents paramètres
- Dosage et vitesse de remplissage réglables
- Le volume de dosage est calculé automatiquement sans logiciel PC supplémentaire
- Plusieurs méthodes avec différents paramètres peuvent être stockées
- Enregistrement automatique du poids lorsqu’une balance est connectée
- Titration à l’aide des boutons de dosage du contrôleur manuel
- Le taux de titration peut être ajusté pour optimiser la vitesse et la précision de titration
- Calculs automatiques programmables, prêts pour l’imprimante
- Enregistrement automatique du poids lorsqu’une balance est connectée
Spécification
Écran TFT VGA de 3,5 pouces -1/4 avec 320 x 240 pixels | |
Agitateur magnétique TM 235, tige de support TZ 1510, pince pour électrode Z 305, contrôleur manuel TZ 3880 | |
PP | |
10°C à 40°C |
Burette à piston | |
Polyester | |
Titronic™ 500 | |
29,6 x 15,3 x 45 cm |