Learn More
SI Analytics Unité de base TITRONIC 300 Module 1
Code produit. 15354408 Tous les produits SI Analytics Produits
Click to view available options
Tension:
100-240 V
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15354408
Marque: SI Analytics 285225810
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
TITRONIC 300, Module 1 robuste, fiable, prêt à l’emploi, unité de base idéale pour une utilisation dans de nombreux environnements de laboratoire et scientifiques et de recherche.
  • TITRONIC 300 Module 1 TM 300/50 100-240 V
  • Burette à piston à moteur avec unité de dosage de 20 ou 50 ml
  • Pour les titrations manuelles et les tâches de dosage très précises
  • Le TITRONIC™ 300 peut être entièrement contrôlé à partir d’un PC via l’interface USB ou RS-232
  • Jusqu’à 16 burettes peuvent être connectées l’une à l’autre via l’interface RS232 selon le principe de la chaîne en étoile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Type Titrateur d’unité de base TITRONIC 300 Module 1
Tension 100-240 V
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado