Learn More
SI Analytics™ TitroLine™ 7750
Le dispositif TitroLine™ 7750 SI Analytics ™ est un instrument tout-en-un pour la titration potentiométrique et la titration volumétrique KF.
5795.00€ - 8940.00€
Spécification
Matériau | PP |
---|---|
Modèle | TitroLine™ 7750 |
Gamme (pH) | –3 à 18 |
Plage de température (métrique) ambiante | 10°C à 40°C |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13496768
|
SI Analytics™
285220250 |
Support, TZ 1510, pince pour électrode Z 305, contrôleur manuel TZ 3880 |
5795.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15524923
|
SI Analytics™
285220950 |
Accessoires KF : unité de titration de base, unité d’échange WA 20, support de titration TM 235 KF avec agitateur et pompe intégrés, récipient de titration TZ 1770, micro électrode double platine KF 1100 et kit de démarrage |
8940.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Entrée pH / mV avec prise d’électrode transductrice de 24 bits conforme à la norme DIN 19 262 ou supplémentaire avec insert de prise BNC et récepteur RFID pour les électrodes avec un ID SI Analytics
- Connecteur (μA) pour double électrode en platine, tension de polarisation réglable de 40 à 220 mV
- Affichage haute visibilité en couleur, facilement visible à distance et depuis des angles extrêmes, avec nouveaux modules interchangeables dans lesquels toutes les données de réactifs et d’unités pertinentes peuvent être stockées
- Extensible grâce aux ports : 2 USB-hôte, 1 USB-PC, 1 x LAN et 2 x RS232
- Les connectables prennent par exemple la forme d’un clavier USB, d’une imprimante USB, d’un lecteur de codes-barres, de lecteurs flash USB, de balances, de PC et d’autres dispositifs tels que des burettes à piston et des passeurs d’échantillons
- Stockage des résultats par l’intermédiaire d’une connexion USB ou LAN, y compris le transfert de méthodes
Spécification
PP | |
TitroLine™ 7750 | |
–3 à 18 | |
10°C à 40°C |