Learn More
SI Analytics TitroLine™ TL 7000-M2/20
Tous les produits SI Analytics Produits
Click to view available options
Volume (métrique) d’échantillon:
20 ml
Beskrivelse
- L’écran TFT brillant permet un affichage parfait, même sur le côté
- Les unités échangeables intelligentes stockent toutes les données de réactifs et d’unités pertinentes
- La reconnaissance automatique sans fil des instruments SCHOTT™
- Les électrodes d’identification garantissent des mesures et un étalonnage précis
- 3 ports USB et 2 ports RS-232 permettent de connecter, par exemple, des claviers USB, des imprimantes USB, des supports de stockage USB, l’agitateur, la balance, le PC et autres
- Instruments SI Analytics
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Unité de base TitroLine 7000 |
| Comprend | Flacon en verre marron pour réactif de titration, adaptateur pour flacons GL 45 et S 40, tuyaux, tube de dérive et pointe de titration.Avec électrode combinée de pH IL-pHT-A120MF-DIN-N et kit de tampons |
| Matériau | Polypropylène |
| Modèle | TL 7000-M2/20 |
| Plage de température (métrique) ambiante | entre 10°C et 40°C |
| Volume (métrique) d’échantillon | 20 ml |
| Longueur (métrique) | 45 cm |
| Largeur (métrique) | 15,3 cm |
| Profondeur (métrique) | 29,6 cm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion