Learn More
SI Analytics™ Unité de base TitroLine™ 7000 modèle TL 7000-M1/20
Offre la sécurité la plus optimale pour la mesure et l’étalonnage grâce à la reconnaissance sans fil des capteurs pour les électrodes d’identification. L’unité de base SI Analytics™ TitroLine™ 7000 modèle TL 7000-M1/20 possède des caractéristiques de titration générales mais offre des performances améliorées.
Marque: SI Analytics™ 285220150
5617.76 EUR valable jusqu'au 2024-12-15
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En règle générale, 10 à 15 méthodes d’utilisateur sont généralement suffisantes pour la plupart des besoins. Mais parfois vous avez besoin d’un peu plus de capacité. Le modèle TitroLine™ 7000 peut stocker jusqu’à 50 méthodes d’utilisateur.
- Sécurité optimale pour la mesure et l’étalonnage grâce à la reconnaissance sans fil des capteurs pour les électrodes d’identification TitroLine™ SI Analytics.
- Les nouvelles électrodes avec une identification précise envoient leurs données sans fil spécifiques au titrateur. Par conséquent, le TitroLine™ 7000 utilise toujours les données d’étalonnage correctes. Les mesures erronées sont exclues.
- Avec une application de pH-stat, un pH donné est d’abord ajusté puis maintenu constant à un certain moment grâce à un acide ou une base. La titration du pH-stat est appliquée pour, par ex.
- la détermination de l’activité enzymatique
- l’élution du pH-stat de l’échantillon de sol à pH 4
- la surveillance de la valeur du pH pendant les synthèses chimiques
- Il est possible de détecter et de calculer jusqu’à 2 points d’équivalence pendant une titration. Grâce à cela, il est possible de déterminer également la dureté du calcium et du magnésium au lieu de la dureté totale.
Spécification
Unité de base TitroLine 7000 | |
Polypropylène | |
entre 10°C et 40°C | |
15,3 cm |
Flacon en verre marron pour réactif de titration, adaptateurs pour flacons GL 45 et S 40, tuyaux, tube de dérive et pointe de titration. | |
TL 7000-M1/20 | |
45 cm | |
29,6 cm |