Learn More
SI Analytics TitroLine™ 5000 avec 20 ml d’unité de dosage de base
TitroLine™ 5000 avec 20 ml d’unité de dosage de base avec électrode Ag idéal pour une utilisation dans de nombreux environnements de laboratoire et scientifiques et de recherche.
Marque: SI Analytics 285225850
3313.56 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- TitroLine™ 5000 avec 20 ml d’unité de base de dosage avec électrode Ag
- Titrateurs automatiques TitroLine™ 5000
- Nouveau titrateur très compact pour des titrations simples de routine
- Titrations à pH, mV et point final μA (2 EP)
- Titrations à un point d’équivalence (pH et mV) avec addition de titration dynamique ou linéaire
- Teneur en sel des denrées alimentaires (fromage, sauce soja, ketchup)
- Acidité totale dans le vin et les boissons
- Taux d’azote selon la méthode de Kjeldahl
- Chlorure dans l’eau potable et d’autres échantillons
- Alcalinité (valeur p + m)
- FOS / TAC
Spécification
Titrateur de paillasse TitroLine™ 5000 | |
20 ml d’unité de dosage de base | |
TitroLine™ 5000 |