Learn More
SI Analytics™ Burette à piston Titronic™ 300
Instrument de dosage précis pour les liquides, les solvants et les agents de titration. La burette à piston SI Analytics™ TITRONIC™ 300 est la burette à moteur parfaite pour les titrations manuelles.
Marque: SI Analytics™ 285225820
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 3.53700kg
Description
- Titration manuelle :
- Titration avec contrôleur manuel (souris)
- La vitesse de titration peut être réglée en cinq étapes différentes pour optimiser la vitesse et la précision
- Calcul automatique des résultats dans différentes unités et exportation vers une imprimante ou un périphérique de mémoire USB
- Enregistrement automatique du poids lorsqu’une balance est connectée
- Dosage :
- Dosage et taux de remplissage réglables pour chaque méthode
- Remplissage réglable entre chaque étape de dosage
- La fonction de remplissage intelligente vérifie si une étape de dosage est possible sans remplir à l’avance. Ceci réduit les opérations défectueuses lors d’un dosage en série
- Connexion à l’agitateur : TM 50, alimentation directement par la burette à piston
- Interfaces : 1 x USB-A et 1 x USB-B, 2 x RS-232C
Spécification
Titronic™ 300 Basic | |
Pour les applications en laboratoire nécessitant une haute précision et une grande flexibilté | |
T 300/20 M2 | |
10°C à 40°C | |
20,5 cm |
Écran TFT avec affichage graphique | |
Agitateur magnétique | |
Résolution de l’écran : 0.005-0.025 ml ; résolution de la burette : 8000 | |
13,5 cm |