Learn More
SI Analytics™ Récipient de titration
Tous les produits SI Analytics Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
3 à 10 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Récipient de titration à température contrôlée
- Double gaine
- 4 ouvertures NS 14.5 et 1 ouverture NS 7.5
- Comprend une pointe de micro-titration avec insert en PTFE et tube d’alimentation en gaz
- Micro conception
Spécification
Spécification
| Type | Récipient de titration |
| Comprend | Pointe de micro-titration avec insert en PTFE et tube d’alimentation en gaz |
| Dimensions | 4 x NS 14.5, 1 x NS 7.5 |
| Volume (métrique) | 3 à 10 ml |