Learn More
SI Analytics™ Pointe de titration
La pointe de titration SI Analytics™ est conçue pour être attachée à un titrateur afin d’augmenter la précision de l’application de titration.
Marque:  SI Analytics™ 285227263
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 10287781
  • 20.10€ / 5 pièces
Expédition estimée: 12-08-2024
Description
  • Pointe pour titrateur
  • Pour une utilisation avec les séries TITRONIC™ TitroLine™
Spécification
Spécification
Bleu
0,7 mm
Pointe de titration
TITRONIC™ Basic, TitroLine™ Easy et TA 05 To TA 50 plus