Learn More
MP Biomedicals™ Pointes de pipettes multi-niveaux Titertek™ Finnpipette™
Pointes hydrophobes avec un très faible coefficient de frottement
Marque:  MP Biomedicals™ 0977944H2
187.30 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21895" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11409625
  • 198.00€ / 960 pièces
Expédition estimée: 03-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Conçues spécifiquement pour les pipettes multi-niveaux à 8 canaux Titretek™/Labsystems
  • Fabrication en polypropylène vierge
  • Livrées avec des filtres hydrophobes compatibles en robotique (grand micron) pour éliminer le risque de contamination des instruments
  • 96 pointes par rack
  • Volume : 1500 μL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
1500 μl
Naturel
Polypropylène
Stérile
Rack
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers