Learn More
Fil de titane, 1,0 mm (0,04 po) de diamètre, hybridé, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11395848
Fil de titane, 1,0 mm (0,04 po) de diamètre, hybridé, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11395848
25 cm
Click to view available options
Quantité:
25 cm
100 cm
500 cm
Code produit. 11395848
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010388.BU
Demander un format en vrac ou personnalisé
Forme : Env. 3,54 g/m
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-32-6
Formule moléculaire Ti
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CID PubChem 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nom IUPAC titane
SMILES [Ti]
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium
Couleur Argent à gris
Note relative au nom Annealed
Aspect Silver Gray wire
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (Metals basis)
Quantité 25 cm
Odeur Odorless
Forme Fil, 1,0 mm (0,04 po) de diamètre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotU29F038 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/07/2024 Catalog Number010388.BU,010388.CC,010388.BY
Numéro de lotM04H044 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/03/2024 Catalog Number010388.BU,010388.CC,010388.BY
Numéro de lotJ20P29 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/08/2023 Catalog Number010388.BU,010388.CC,010388.BY
Numéro de lotY15H080 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number010388.BU,010388.CC,010388.BY
Numéro de lotC20L23 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number010388.BU,010388.CC,010388.BY
Nom du produit
Fil de titane, 1,0 mm (0,04 po) de diamètre, hybridé, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >