Learn More
Fil de titane, 1,0 mm (0,04 po) de diamètre, hybridé, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11385848
Click to view available options
Quantité:
25 cm
100 cm
500 cm
Conditionnement:
100cm
25cm
500cm
Code produit. 11385848
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010388.CC
Demander un format en vrac ou personnalisé
Forme : Env. 3,54 g/m
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-32-6
Formule moléculaire Ti
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CID PubChem 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nom IUPAC titane
SMILES [Ti]
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium
Couleur Argent à gris
Note relative au nom Annealed
Aspect Silver Gray wire
Quantité 500 cm
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (Metals basis)
Forme Fil, 1,0 mm (0,04 po) de diamètre