Learn More
Fil de titane, 0,25 mm (0,01 po) de diamètre, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 m
25 m
5 m
Conditionnement:
1m
25m
5m
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Titanium wire |
| Note relative au nom | 0.25mm (0.01 in.) dia., Temper: as drawn |
| Quantité | 25 m |
| Odeur | Odorless |
| Poids | ≈0.22g/m |
| Forme | Câble |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Pourcentage de pureté | 99.99% |