Learn More
Fil de titane, 0,25 mm (0,01 po) de diamètre, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11365858
Fil de titane, 0,25 mm (0,01 po) de diamètre, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11365858
1 m
Click to view available options
Quantité:
1 m
25 m
5 m
Code produit. 11365858
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010392.G1
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-32-6
Formule moléculaire Ti
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CID PubChem 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nom IUPAC titane
SMILES [Ti]
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium wire
Note relative au nom 0.25mm (0.01 in.) dia., Temper: as drawn
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 1 m
Pourcentage de pureté 99.99%
Odeur Odorless
Poids ≈0.22g/m
Forme Câble
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotY05K001 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/01/2025 Catalog Number010392.G1,010392.G5,010392.G9
Numéro de lotM10I094 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number010392.G1,010392.G5,010392.G9
Numéro de lotJ28Z051 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number010392.G1,010392.G5,010392.G9
Numéro de lotF19N15 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2021 Catalog Number010392.G1,010392.G5,010392.G9
Numéro de lotH31K10 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2021 Catalog Number010392.G1,010392.G5,010392.G9
Nom du produit
Fil de titane, 0,25 mm (0,01 po) de diamètre, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >