Learn More
Solution de métal en titane standard 1000ppm, pour ICP, solution HCl 2M, Fisher Chemical Code produit.: 10625882
Solution de métal en titane standard 1000ppm, pour ICP, solution HCl 2M, Fisher Chemical
Code produit. 10625882
500 mL
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Code produit. 10625882
Marque: Fisher Chemical J/8331/08
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Quantité 500 mL
Numéro MDL 11264
Forme physique Liquide
Couleur Violet
compliance-icons
Identifiant produit
  • Titanium solution 1000 ppm
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution de métal en titane standard 1000ppm, pour ICP, solution HCl 2M, Fisher Chemical >